Learn More
2-fluoro-1,4-dimetoxibenceno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Fluoro-1,4-dimethoxybenzene |
| CAS | 82830-49-7 |
| Fórmula molecular | C8 H9 F O2 |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | 1,4-Dimethoxy-2-fluorobenzene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H9FO2/c1-10-6-3-4-8(11-2)7(9)5-6/h3-5H,1-2H3 |
| SMILES | COc1ccc(OC)c(F)c1 |
| Nombre IUPAC | 2-fluoro-1,4-dimetoxibenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 156.154 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 156.059 |