Learn More
2-Fluoro-1,3-dimetilbenceno, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10458002
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10458002 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10458002 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CD05584DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluoro-1, 3-dimethylbenzene
CAS 443-88-9
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Densidad 0.988g/mL
Cantidad 1 g
Envase Frasco de vidrio ámbar
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Fórmula molecular C8H9F
Fórmula lineal (CH3)2C6H3F
Número MDL MFCD00039215
Sinónimo 2,6-dimethylfluorobenzene, 2-fluoro-m-xylene, 1-fluoro-2,6-dimethylbenzene, 1,3-dimethyl-2-fluorobenzene, benzene, 2-fluoro-1,3-dimethyl, 2,6-dimethyl fluorobenzene, 2-fluoro-1,3-dimethyl-benzene, fr b1 f1, pubchem4407, 2-fluoro-3-methyltoluene
Clave InChI JTAUTNBVFDTYTI-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(C(=CC=C1)C)F
Nombre IUPAC 2-fluoro-1,3-dimetilbenceno
Peso molecular (g/mol) 124.158
PubChem CID 123065
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.16
Porcentaje de pureza 97%