Learn More
2-exo-metil-2-endo-norbornanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-exo-Methyl-2-endo-norbornanol |
| CAS | 3212-16-6 |
| Fórmula molecular | C8 H14 O |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H14O/c1-8(9)5-6-2-3-7(8)4-6/h6-7,9H,2-5H2,1H3/t6-,7+,8-/m1/s1 |
| SMILES | C[C@@]1(O)C[C@@H]2CC[C@H]1C2 |
| Nombre IUPAC | (1S,2R,4R)-2-metilbiciclo[2.2.1]heptan-2-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 126.196 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 126.104 |