Learn More
2-etoxiacetofenona, Mikromol™
Código de producto. 30052132
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30052132 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30052132 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0877.160100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2-etoxiacetofenona
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Ethoxyacetophenone
CAS 2142-67-8
Nombres de analitos o componentes 2-Ethoxyacetophenone
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C10 H12 O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 2'-Ethoxyacetophenone, Ethanone, 1-(2-ethoxyphenyl)-, Acetophenone, 2'-ethoxy- (7CI,8CI), 1-(2-Ethoxyphenyl)ethanone, 1-(2-Ethoxyphenyl)ethan-1-one, 2'-Ethoxyacetophenone, 2-Ethoxyacetophenone, o-Ethoxyacetophenone
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12O2/c1-3-12-10-7-5-4-6-9(10)8(2)11/h4-7H,3H2,1-2H3
SMILES CCOc1ccccc1C(=O)C
Nombre IUPAC 1-(2-Etoxifenil)etanona
Peso molecular (g/mol) 164.201
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 164,0837 g/mol