Learn More
2-Etiniltiofeno, ≥90 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10792984
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10792984 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10104053 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10792984 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC13047CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 4298-52-6
Fórmula molecular C6H4S
Peso molecular (g/mol) 108.16
Número MDL MFCD03425129
Clave InChI LWISLHRIEATKTM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-ethynyl-thiophene, 2-thienylethine, 2-thiophenylacetylene, 2-thienyl acetylene, pubchem16123, thien-2-yl acetylene, thiophene, 2-ethynyl, thiophen-2-yl acetylene, 2-ethynylthiophene, acmc-209js9
PubChem CID 5246258
Nombre IUPAC 2-etiniltiofeno
SMILES C#CC1=CC=CS1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-ethynylthiophene
% mín. CAS 89.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 108.16
Porcentaje de pureza 90%