Learn More
2-etinilpiridina, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2-Ethynylpyridine |
| CAS | 1945-84-2 |
| Fórmula molecular | C7H5N |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Pyridine, 2-ethynyl- (6CI, 7CI, 8CI, 9CI, ACI), 2-Ethynylpyridine (ACI), 2-Pyridinylethyne, 2-Pyridylacetylene, 2-Pyridylethyne, Pyridin-2-ylacetylene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H5N/c1-2-7-5-3-4-6-8-7/h1,3-6H |
| SMILES | C#Cc1ccccn1 |
| Nombre IUPAC | 2-etinilpiridina |
| Peso molecular (g/mol) | 103.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 103.0422 |