Learn More
2-etinilpiridina, TRC
Código de producto. 30370566
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30370566 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30370566 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE937503500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Ethynylpyridine
CAS 1945-84-2
Fórmula molecular C7H5N
Cantidad 500 mg
Sinónimo Pyridine, 2-ethynyl- (6CI, 7CI, 8CI, 9CI, ACI), 2-Ethynylpyridine (ACI), 2-Pyridinylethyne, 2-Pyridylacetylene, 2-Pyridylethyne, Pyridin-2-ylacetylene
Fórmula InChI InChI=1S/C7H5N/c1-2-7-5-3-4-6-8-7/h1,3-6H
SMILES C#Cc1ccccn1
Nombre IUPAC 2-etinilpiridina
Peso molecular (g/mol) 103.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 103.0422