Learn More
2-Etinilpiridina, 98+%
Código de producto. 15119263 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15119263 25 g Frasco de vidrio 25 g
10297030 1 g Frasco de vidrio 1 g
10750595 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15119263 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 295670250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Añadir a la cesta
CAS : 1945-84-2 | C7H5N | 103,12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1945-84-2
Fórmula molecular C7H5N
Peso molecular (g/mol) 103.12
Número MDL MFCD00041598
Clave InChI NHUBNHMFXQNNMV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-ethynyl pyridine, 2-pyridylacetylene, pyridine, 2-ethynyl, 2-ethynyl-pyridine, pyridine, ethynyl, pyridin-2-yl acetylene, ethynylpyridine, ethynyl pyridine, ortho-ethynylpyridine
PubChem CID 137268
Nombre IUPAC 2-etinilpiridina
SMILES C#CC1=CC=CC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Ethynylpyridine
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Color Marrón
Densidad 1.0200g/mL
Punto de ebullición 77.0°C to 78.0°C (14.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 76°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5570 to 1.5610
Cantidad 25 g
Gravedad específica 1.02
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 103.12
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación