Learn More
2-Etilpiridina, 98 %, estabilizada con un 0,01 % de hidroquinona, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11377666
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11377666 25 g 25 g
11357666 1 g 1 g
11367666 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11377666 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11274.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1945-84-2 | C7H5N | 103.124 g/mol
2-Ethynylpyridine is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2-etinilpiridina es una importante materia prima y se utiliza como intermedio en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1945-84-2
Fórmula molecular C7H5N
Peso molecular (g/mol) 103.124
Número MDL MFCD00041598
Clave InChI NHUBNHMFXQNNMV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-ethynyl pyridine, 2-pyridylacetylene, pyridine, 2-ethynyl, 2-ethynyl-pyridine, pyridine, ethynyl, pyridin-2-yl acetylene, ethynylpyridine, ethynyl pyridine, ortho-ethynylpyridine
PubChem CID 137268
Nombre IUPAC 2-etinilpiridina
SMILES C#CC1=CC=CC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Ethynylpyridine
Nombre de nota stabilized with 0.01% hydroquinone
Densidad 1.02
Punto de ebullición 77°C to 78°C (14 mmHg)
Temperatura de inflamación 76°C (168°F)
Olor Characteristic
Índice de refracción 1.559
Cantidad 25 g
Beilstein 1098904
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 103.12
Porcentaje de pureza 98%