Learn More
Ácido (2-etinilfenil)borónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2-Ethynylphenyl)boronic acid |
| CAS | 905926-85-4 |
| Fórmula molecular | C8H7BO2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H7BO2/c1-2-7-5-3-4-6-8(7)9(10)11/h1,3-6,10-11H |
| SMILES | OB(O)c1ccccc1C#C |
| Nombre IUPAC | Ácido (2-etinilfenil)borónico |
| Peso molecular (g/mol) | 145.95 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 146.0539 |