Learn More
2-Etinil-4-aminotolueno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Ethynyl-4-aminotoluene |
| CAS | 134690-40-7 |
| Fórmula molecular | C9H9N |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 3-Ethynyl-4-methyl-benzenamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H9N/c1-3-8-6-9(10)5-4-7(8)2/h1,4-6H,10H2,2H3 |
| SMILES | Cc1ccc(N)cc1C#C |
| Nombre IUPAC | 3-etilil-4-metilanilina |
| Peso molecular (g/mol) | 131.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 131.0735 |