Learn More
2-Etiltiofenol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11302457
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11302457 2 g 2 g
11312457 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11302457 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11498.04
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4500-58-7 | C8H10S | 138.228 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4500-58-7
Fórmula molecular C8H10S
Peso molecular (g/mol) 138.228
Número MDL MFCD00010022
Clave InChI ABROBCBIIWHVNS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-ethylthiophenol, benzenethiol, 2-ethyl, unii-62gbu45i5p, 2-ethyl thiophenol, o-ethylbenzenethiol, fema no. 3345, ethylbenzenethiol, o, 2-ethylphenylmercaptan, benzenethiol, o-ethyl, o-ethylthiophenol
PubChem CID 3734338
Nombre IUPAC 2-etilbencenotiol
SMILES CCC1=CC=CC=C1S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Ethylthiophenol
Densidad 1.025
Punto de ebullición 203°C to 205°C
Temperatura de inflamación 80°C (176°F)
Olor Stench
Índice de refracción 1.569
Cantidad 2 g
Número UN UN2810
Beilstein 2553288
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.23
Porcentaje de pureza 95%