Learn More
2-etiltiofeno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Ethylthiophene |
| CAS | 872-55-9 |
| Fórmula molecular | C6 H8 S |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Thiophene, 2-ethyl- |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H8S/c1-2-6-4-3-5-7-6/h3-5H,2H2,1H3 |
| SMILES | CCc1cccs1 |
| Nombre IUPAC | 2-etiltiofeno |
| Peso molecular (g/mol) | 112.193 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 112.035 |