Learn More
2-Etiltiofeno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11471003
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11471003 25 g 25 g
11481003 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11471003 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13372.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 872-55-9 | C6H8S | 112.19 g/mol
It is used as a heterocyclic building block. Also a maillard product used to provide a pleasant aroma to meat and coffee.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como compuesto básico heterocíclico. También es un producto de Maillard utilizado para proporcionar un aroma agradable a la carne y el café.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar con agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 872-55-9
Fórmula molecular C6H8S
Peso molecular (g/mol) 112.19
Número MDL MFCD00005461
Clave InChI JCCCMAAJYSNBPR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo thiophene, 2-ethyl, 2-ethyl-thiophene, ethylthiophene, thiophene, ethyl, pubchem5536, acmc-209qjc, 2-ethylthiophene, 2-ethylthiophene, analytical standard, met 2-cl-4-metpyrimidine-6-carboxylate
PubChem CID 13388
Nombre IUPAC 2-etiltiofeno
SMILES CCC1=CC=CS1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Ethylthiophene
Densidad 0.991
Punto de ebullición 133°C to 134°C
Temperatura de inflamación 21°C (69°F)
Olor Stench
Índice de refracción 1.512
Cantidad 25 g
Número UN UN1993
Beilstein 105402
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.19
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Ethylthiophene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Ethylthiophene