Learn More
2-(Etiltio)nicotinamida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10079241
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10079241 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10436842 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10079241 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor BTB06390DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 175135-27-0
Fórmula molecular C8H10N2OS
Peso molecular (g/mol) 182.241
Número MDL MFCD00052903
Clave InChI YSSWIQWINOZESS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-ethylthio nicotinamide, 3-pyridinecarboxamide,2-ethylthio, 2-ethylsulfanyl pyridine-3-carboxamide, maybridge1_001319, 2-ethylthiopyridine-3-carboxamide
PubChem CID 2774536
Nombre IUPAC 2-etilsulfanilpiridina-3-carboxamida
SMILES CCSC1=C(C=CC=N1)C(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(ethylthio)nicotinamide
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.25
Porcentaje de pureza 97%