Learn More
2-(etiltio)etanol, TRC
Código de producto. 30372272
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Código de producto. Cantidad
30372272 1 g
1 options
Código de producto. 30372272 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE9267801G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Ethylthio)ethanol
CAS 110-77-0
Fórmula molecular C4H10OS
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-Ethylmercaptoethanol, 2-Hydroxyethyl Ethyl Sulfide, Ethyl 2-Hydroxyethyl Sulfide, Ethyl 2-Hydroxyethyl Thioether, Ethyl β-Hydroxyethyl Sulfide, NSC 57105, β-Ethylthioethanol, β-Hydroxydiethyl Sulfide
Fórmula InChI InChI=1S/C4H10OS/c1-2-6-4-3-5/h5H,2-4H2,1H3
SMILES OCCSCC
Peso molecular (g/mol) 106.19