Learn More
2-(Etiltio)etanol, 96 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15448829
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
15448829 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 15448829 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L05040.18
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Ethylthio)ethanol
CAS 110-77-0
Punto de fusión ∼-100°C
Densidad 1.018
Punto de ebullición 180°C to 184°C
Temperatura de inflamación 93°C (199°F)
Fórmula molecular C4H10OS
Índice de refracción 1.4869
Número MDL MFCD00002909
Cantidad 50 g
Número UN UN1760
Beilstein 1731373
Índice Merck 14,3857
Sinónimo 2-ethylthio ethanol, ethyl 2-hydroxyethyl sulfide, ethanol, 2-ethylthio, ethyl thioethanol, 2-hydroxyethyl ethyl sulfide, ethyl 2-hydroxyethyl thioether, beta-ethylthioethanol, 2-ethylsulfanyl ethanol, beta-hydroxydiethyl sulfide, 2-ethylthioethanol
Clave InChI LNRIEBFNWGMXKP-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCSCCO
Nombre IUPAC 2-etilsulfanileetanol
Peso molecular (g/mol) 106.18
PubChem CID 8075
Formula Weight (peso de la fórmula) 106.19
Porcentaje de pureza 96%