Learn More
Éster terc-butílico del ácido 2-[(etiltio)carbonil]-5-oxo-1-pirrolidincarboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-[(Ethylthio)carbonyl]-5-oxo-1-pyrrolidinecarboxylic Acid tert-Butyl Ester |
| CAS | 2125943-72-6 |
| Fórmula molecular | C12H19NO4S |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | 2-[(Ethylthio)carbonyl]-5-oxo-1-pyrrolidinecarboxylic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H19NO4S/c1-5-18-10(15)8-6-7-9(14)13(8)11(16)17-12(2,3)4/h8H,5-7H2,1-4H3 |
| SMILES | CCSC(=O)C1CCC(=O)N1C(=O)OC(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | 2-etilsulfanilcarbonil-5-oxopirrolidin-1-carboxilato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 273.35 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 273.1035 |