Learn More
2-(Etiltio)-1H-benzimidazol, TRC
Código de producto. 30135658
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135658 1 g 1 g
17904185 500 mg 500 miligramos
17962245 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135658 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE9268851G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14610-11-8
Fórmula molecular C9H10N2S
Peso molecular (g/mol) 178.25
Sinónimo 2-(Ethylsulfanyl)benzimidazole, 2-(Ethylthio)benzimidazole, 2-Mercaptoethylbenzimidazole, Bemithyl
Nombre IUPAC 2-etilsulfanil-1H-benzimidazol
SMILES CCSc1nc2ccccc2[nH]1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Ethylthio)-1H-benzimidazole
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10N2S/c1-2-12-9-10-7-5-3-4-6-8(7)11-9/h3-6H,2H2,1H3,(H,10,11)
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.0565