Learn More
2-Etiltio-1,3,4-tiadiazol-5-tiol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11420637
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11420637 5 g 5 g
11410637 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11420637 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22464.06
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 37147-15-2
Fórmula molecular C4H6N2S3
Peso molecular (g/mol) 178.29
Número MDL MFCD00186131
Clave InChI JLJYQXMUUKOBBO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-ethylthio-1,3,4-thiadiazole-5-thiol, 5-ethylthio-1,3,4-thiadiazole-2-thiol, 5-ethylsulfanyl-1,3,4-thiadiazole-2-thiol, 2-ethylthio-1,3,4-thiazole-5-thiol, 5-ethylthio-1,3,4-thiadiazole-2 3h-thione, 5-ethylsulfanyl-1,3,4-thiadiazole-2 3h-thione, acmc-1cszq, 5-ethylthio-3h-1,3,4-thiadiazole-2-thione
PubChem CID 1201366
Nombre IUPAC 5-etilsulfanil-3H-1,3,4-tiadiazol-2-tiona
SMILES CCSC1=NNC(=S)S1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Ethylthio-1,3,4-thiadiazole-5-thiol
Punto de fusión 119°C to 122°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.3
Porcentaje de pureza 97%