Learn More
2-(etilsulfonil)etanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(Ethylsulfonyl)ethanol |
| CAS | 513-12-2 |
| Fórmula molecular | C4 H10 O3 S |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H10O3S/c1-2-8(6,7)4-3-5/h5H,2-4H2,1H3 |
| SMILES | CCS(=O)(=O)CCO |
| Nombre IUPAC | 2-Etilsulfoniletanol |
| Peso molecular (g/mol) | 138.185 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 138.035 |