Learn More
2-(Etilsulfonil)etanol, 94 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11499606
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11499606 5 g 5 g
11409616 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11499606 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20180.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 513-12-2
Fórmula molecular C4H10O3S
Peso molecular (g/mol) 138.181
Número MDL MFCD00041259
Clave InChI LJNDRJPZYNGSKZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-ethylsulfonyl ethanol, ethylsulfonylethanol, ethanol, 2-ethylsulfonyl, ethylsulfonylethyl alcohol, ethyl 2-hydroxyethyl sulfone, unii-95yyw1049k, 2-ethanesulfonyl ethanol, ese, beta-ethylsulfonylethanol, 2-ethanesulfonyl-ethanol
PubChem CID 10549
Nombre IUPAC 2-Etilsulfoniletanol
SMILES CCS(=O)(=O)CCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Ethylsulfonyl)ethanol
Punto de fusión 35°C to 41°C
Densidad 1.25
Punto de ebullición 153°C (2.5 mmHg)
Temperatura de inflamación 188°C (370°F)
Cantidad 5 g
Beilstein 1748754
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.19
Porcentaje de pureza 94%