Learn More
2-(etilsulfanil)etano-1-tiol, TRC
Código de producto. 30387225
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30387225 100 mg
30374497 50 mg
30381049 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30387225 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE902323100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 26750-44-7
Fórmula molecular C4H10S2
Peso molecular (g/mol) 122.25
Nombre IUPAC 2-etilsulfaniletanol
SMILES CCSCCS
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(ethylsulfanyl)ethane-1-thiol
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C4H10S2/c1-2-6-4-3-5/h5H,2-4H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.0224