Learn More
2-(etilsulfanil)etano-1-tiol, TRC
Código de producto. 30374497
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30374497 50 mg
30387225 100 mg
30381049 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30374497 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE90232350MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 26750-44-7
Fórmula molecular C4H10S2
Peso molecular (g/mol) 122.25
Nombre IUPAC 2-etilsulfaniletanol
SMILES CCSCCS
Spezifikation
Nombre del producto químico o material 2-(ethylsulfanyl)ethane-1-thiol
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C4H10S2/c1-2-6-4-3-5/h5H,2-4H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.0224
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.