Learn More
2-Etilpirrol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10432841 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10432841 1 g Frasco de vidrio 1 g
10702895 250 mg Frasco de vidrio 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10432841 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 308770010
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1551-06-0 | C6H9N | 95.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1551-06-0
Fórmula molecular C6H9N
Peso molecular (g/mol) 95.15
Número MDL MFCD00060477
Clave InChI XRPDDDRNQJNHLQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 137075
Nombre IUPAC 2-etil-1H-pirrol
SMILES CCC1=CC=CN1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Ethylpyrrole
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Amarillo a marrón
Densidad 0.9290g/mL
Punto de ebullición 142.0°C (15.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 62°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4985 to 1.5005
Cantidad 1 g
Gravedad específica 0.929
Sinónimo 2-ethylpyrrole, 1h-pyrrole, 2-ethyl, pyrrole,2-ethyl, 1h-pyrrole,2-ethyl, acmc-209dbz, #, 2-ethylpyrrole, analytical standard, 2-ethylpyrrole, technical grade
Formula Weight (peso de la fórmula) 95.15
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido