Learn More
2-etilpiridina, TRC
Código de producto. 30377592
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30377592 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30377592 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE9319805G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Ethylpyridine
CAS 100-71-0
Fórmula molecular C7 H9 N
Cantidad 5 g
Sinónimo 2-Ethylpyridine, Pyridine, 2-ethyl-, NSC 964, α-Ethylpyridine
Fórmula InChI InChI=1S/C7H9N/c1-2-7-5-3-4-6-8-7/h3-6H,2H2,1H3
SMILES CCc1ccccn1
Nombre IUPAC 2-Etilpiridina
Peso molecular (g/mol) 107.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 107.0735