Learn More
2-etilpiridina, Mikromol™
Description
2-etilpiridina
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2-Ethylpyridine |
| CAS | 100-71-0 |
| Nombres de analitos o componentes | 2-Ethylpyridine |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C7 H9 N |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Dimetindene Maleate Imp. A (EP), Dimetindene Imp. A (EP), 2-Ethylpyridine, Dimetindene Maleate Impurity A, Dimetindene Impurity A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H9N/c1-2-7-5-3-4-6-8-7/h3-6H,2H2,1H3 |
| SMILES | CCc1ccccn1 |
| Nombre IUPAC | 2-Etilpiridina |
| Show More |