Learn More
2-Etilpiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11433597
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11433597 500 g 500 g
11423597 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11433597 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17352.36
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 100-71-0 | C7H9N | 107.156 g/mol
2-Ethylpyridine is used to study its effect on the proliferation and survival of human umbilical vein endothelial cells (HUVECs), HMVECs from lung, and NIH 3T3 cells. 2-Ethylpyridine linked with silica is a popular stationary phase for chiral and achiral separations in supercritical fluid chromatography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2-etilpiridina se utiliza para estudiar su efecto en la proliferación y supervivencia de las células endoteliales de la vena umbilical humana (HUVEC), las HMVEC de los pulmones y las células NIH 3T3. La 2-etilpiridina ligada al sílice es una fase estacionaria popular para las separaciones quirales y aquirales en la cromatografía de fluidos supercríticos.
Solubilidad
Miscible con agua (42 g/l a 20°C).
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100-71-0
Fórmula molecular C7H9N
Peso molecular (g/mol) 107.156
Número MDL MFCD00006361
Clave InChI NRGGMCIBEHEAIL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyridine, 2-ethyl, ethylpyridine, 2-ethyl-pyridine, pyridine, ethyl, alpha-ethylpyridine, .alpha.-ethylpyridine, unii-06x1w46pyx, 2-ethylpyridin, 2-ethylpyridine, acmc-2097ry
PubChem CID 7523
Nombre IUPAC 2-Etilpiridina
SMILES CCC1=CC=CC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Ethylpyridine
Punto de fusión -63°C
Densidad 0.937
pH 9 to 10
Punto de ebullición 149°C
Temperatura de inflamación 37°C (98°F)
Olor Unpleasant
Índice de refracción 1.497
Cantidad 500 g
Número UN UN1993
Beilstein 106480
Información de solubilidad Miscible with water (42g/L at20°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 107.16
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Liquid