Learn More
2-Etilpirazina, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11425093
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11425093 5 g 5 g
11435093 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11425093 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12759.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13925-00-3
Fórmula molecular C6H8N2
Peso molecular (g/mol) 108.14
Número MDL MFCD00006149
Clave InChI KVFIJIWMDBAGDP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethylpyrazine, pyrazine, ethyl, 2-ethyl-1,4-diazine, 2-ethyl pyrazine, moldin, pyrazine, 2-ethyl, fema no. 3281, unii-0qo4luv16z, 2-ethyl-pyrazine, ccris 2931
PubChem CID 26331
ChEBI CHEBI:73232
Nombre IUPAC 2-ethylpyrazine
SMILES CCC1=CN=CC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Ethylpyrazine
Densidad 0.988
Punto de ebullición 152°C to 153°C
Temperatura de inflamación 42°C (107°F)
Índice de refracción 1.498
Cantidad 5 g
Número UN UN1993
Beilstein 108200
Formula Weight (peso de la fórmula) 108.14
Porcentaje de pureza 99%