Learn More
2-Clorhidrato de etilfenilhidrazina, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2-Ethylphenylhydrazine hydrochloride |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H12N2.ClH/c1-2-7-5-3-4-6-8(7)10-9;/h3-6,10H,2,9H2,1H3;1H |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 172.0767 |