Learn More
2-Clorhidrato de etilfenilhidrazina, TRC
Código de producto. 30376557
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30376557 250 mg
30381148 100 mg
30381063 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30376557 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE926055250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19398-06-2
Fórmula molecular C8H13ClN2
Peso molecular (g/mol) 172.66
SMILES Cl.CCc1ccccc1NN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Ethylphenylhydrazine hydrochloride
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H12N2.ClH/c1-2-7-5-3-4-6-8(7)10-9;/h3-6,10H,2,9H2,1H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.0767