Learn More
Clorhidrato de 2-etilfenilhidracina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Ethylphenylhydrazine hydrochloride |
| Punto de fusión | ∼178°C (decomposition) |
| Densidad | 1.21 |
| Cantidad | 250 g |
| Número UN | UN3077 |
| Beilstein | 3697547 |
| Nombre IUPAC | (2-etilfenil)hidracina |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 172.66 |
| Porcentaje de pureza | 98% |