Learn More
Clorhidrato de 2-etilfenilhidracina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11462878
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11462878 10 g 10 g
11472878 50 g 50 g
11482878 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11462878 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16853.09
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 19398-06-2 | C8H12N2 | 136.20 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19398-06-2
Fórmula molecular C8H12N2
Peso molecular (g/mol) 136.20
Número MDL MFCD00071599
Clave InChI JHPOWXCLWLEKBY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-ethylphenylhydrazine hydrochloride, 2-ethylphenyl hydrazine hydrochloride, 2-ethylphenyl hydrazine hcl, 2-ethylphenylhydrazine, hcl, 1-2-ethylphenyl hydrazine hydrochloride, 2-ethyl phenyl hydrazine hydrochloride, 2-ethylphenylhydrazinehydrochloride, hydrazine, 2-ethylphenyl-, monohydrochloride, 2-ethylphenylhydrazine, chloride
PubChem CID 2733209
SMILES CCC1=CC=CC=C1NN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Ethylphenylhydrazine hydrochloride
Punto de fusión ∼178°C (decomposition)
Cantidad 10 g
Número UN UN3077
Beilstein 3697547
Nombre IUPAC (2-etilfenil)hidracina; clorhidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.66
Porcentaje de pureza 98%