Learn More
Isocianato de 2-etilfenilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15499019
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15499019 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 15499019 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L15252.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Ethylphenyl isocyanate
CAS 40411-25-4
Densidad 1.043
Punto de ebullición 56°C (3 mmHg)
Temperatura de inflamación 78°C (172°F)
Fórmula molecular C9H9NO
Índice de refracción 1.528
Número MDL MFCD00002013
Cantidad 5 g
Número UN UN2206
Beilstein 3538910
Sensibilidad Moisture sensitive
Sinónimo 2-ethylphenyl isocyanate, 2-ethylphenylisocyanate, o-ethylphenyl isocyanate, benzene, ethylisocyanato, 2-ethylbenzenisocyanate, 2-eth-ylphenyl isocyanate, 2-ethyl phenyl isocyanate, 2-ethyl-phenyl isocyanate, acmc-1amc4, 1-ethyl-2-isocyanato-benzene
Clave InChI ZVFNUQWYLXXSJM-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCC1=CC=CC=C1N=C=O
Nombre IUPAC 1-etil-2-isocianatobenceno
Peso molecular (g/mol) 147.177
PubChem CID 583486
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.18
Porcentaje de pureza 99%