Learn More
2-Etilfenil isocianato, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10773137
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10773137 25 g Frasco de vidrio ámbar 25 g
10432863 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10773137 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor AC31420EB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 40411-25-4
Fórmula molecular C9H9NO
Peso molecular (g/mol) 147.177
Número MDL MFCD00002013
Clave InChI ZVFNUQWYLXXSJM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-ethylphenyl isocyanate, 2-ethylphenylisocyanate, o-ethylphenyl isocyanate, benzene, ethylisocyanato, 2-ethylbenzenisocyanate, 2-eth-ylphenyl isocyanate, 2-ethyl phenyl isocyanate, 2-ethyl-phenyl isocyanate, acmc-1amc4, 1-ethyl-2-isocyanato-benzene
PubChem CID 583486
Nombre IUPAC 1-etil-2-isocianatobenceno
SMILES CCC1=CC=CC=C1N=C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Ethylphenyl isocyanate
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula lineal CH3CH2C6H4NCO
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.18