Learn More
2-etilfenotiazina, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2-Ethylphenothiazine |
| CAS | 61852-27-5 |
| Fórmula molecular | C14H13NS |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 2-Ethyl-10H-phenothiazine, NSC 169670 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H13NS/c1-2-10-7-8-14-12(9-10)15-11-5-3-4-6-13(11)16-14/h3-9,15H,2H2,1H3 |
| SMILES | CCC1=CC2=C(C=C1)SC3=CC=CC=C3N2 |
| Nombre IUPAC | 2-etil-10H-fenotiazina |
| Peso molecular (g/mol) | 227.32 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 227.08 |