Learn More
2-etilfenol, TRC
Código de producto. 30382893
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
30382893 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30382893 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE9259651G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Ethylphenol
CAS 90-00-6
Fórmula molecular C8 H10 O
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-Ethylphenol, Phenol, 2-ethyl- (9CI, ACI), 2-Ethylphenol (ACI), Phenol, o-ethyl- (8CI), 1-Ethyl-2-hydroxybenzene, NSC 10112, o-Ethylphenol, o-Hydroxyethylbenzene, Phlorol
Fórmula InChI InChI=1S/C8H10O/c1-2-7-5-3-4-6-8(7)9/h3-6,9H,2H2,1H3
SMILES CCc1ccccc1O
Nombre IUPAC 2-etilfenol
Peso molecular (g/mol) 122.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.0732