Learn More
2-Etilfenol, 98 +%
Código de producto. 11361357
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11361357 10 g 10 g
11371357 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11361357 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L01637.09
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 90-00-6 | C8H10O | 122.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 90-00-6
Fórmula molecular C8H10O
Peso molecular (g/mol) 122.17
Número MDL MFCD00002249
Clave InChI IXQGCWUGDFDQMF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo o-ethylphenol, phlorol, phenol, 2-ethyl, phenol, o-ethyl, ethylphenol, 1-ethyl-2-hydroxybenzene, 1-hydroxy-2-ethylbenzene, phenol, ethyl, florol, o-ethyl phenol
PubChem CID 6997
ChEBI CHEBI:34275
Nombre IUPAC 2-etilfenol
SMILES CCC1=CC=CC=C1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Ethylphenol
Punto de fusión -18°C
Densidad 1.018
Punto de ebullición 206°C
Temperatura de inflamación 78°C (172°F)
Índice de refracción 1.536
Cantidad 10 g
Número UN UN3145
Beilstein 1099397
Índice Merck 14,3839
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.17
Porcentaje de pureza ≥98%