Learn More
Ácido 2-etilpenanoico, TRC
Código de producto. 30008048
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30008048 1 g 1 g
30004153 250 mg 250 miligramos
18020510 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30008048 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE8180001G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20225-24-5
Fórmula molecular C7 H14 O2
Peso molecular (g/mol) 130.18
Sinónimo (2RS)-2-Ethylpentanoic Acid, Valproic Acid Imp. B (EP)
Nombre IUPAC Ácido 2-etilpenanoico
SMILES CCCC(CC)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2RS)-2-Ethylpentanoic Acid
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H14O2/c1-3-5-6(4-2)7(8)9/h6H,3-5H2,1-2H3,(H,8,9)
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.0994