Learn More
2-etilisonicotinonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Ethylisonicotinonitrile |
| CAS | 1531-18-6 |
| Fórmula molecular | C8 H8 N2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 4-Pyridinecarbonitrile, 2-ethyl-, Isonicotinonitrile, 2-ethyl- (6CI,7CI,8CI), 2-Ethyl-4-pyridinecarbonitrile, 2-Ethyl-4-cyanopyridine, 2-Ethylisonicotinonitrile, 4-Cyano-2-ethylpyridine, 2-Ethylpyridine-4-carbonitrile |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H8N2/c1-2-8-5-7(6-9)3-4-10-8/h3-5H,2H2,1H3 |
| SMILES | CCc1cc(ccn1)C#N |
| Nombre IUPAC | 2-etilpiridina-4-carbonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 132.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 132.0687 |