Learn More
2-Etilimidazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10042860 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 g
Código de producto. 10042860
Marca: Thermo Scientific Acros 219285000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1072-62-4 | C5H8N2 | 96.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1072-62-4
Fórmula molecular C5H8N2
Peso molecular (g/mol) 96.13
Número MDL MFCD00005192
Clave InChI PQAMFDRRWURCFQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-ethylimidazole, 1h-imidazole, 2-ethyl, imidazole, 2-ethyl, 2-ethylimidazole 98+%, 2ez, 2-ethylimdazole, 2-ethyl imidazole, 2-ethyl-imidazole, pubchem15972
PubChem CID 66130
Nombre IUPAC 2-etil-1H-imidazol
SMILES CCC1=NC=CN1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Ethylimidazole
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 83.0°C to 87.0°C
Punto de ebullición 268.0°C
Temperatura de inflamación 159°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 1% max. Imidazole (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 500 g
Beilstein 23, 78
Información de solubilidad Solubility in water: 617g/L (20°C). Other solubilities: soluble in many organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 96.13
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Ethylimidazole
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.