Learn More
2-Etilimidazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11411097
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11411097 500 g 500 g
11401097 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11411097 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24090.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1072-62-4 | C5H8N2 | 96.13 g/mol
2-Ethylimidazole is used as internal standard in the quantification of 4-(5-)methylimidazole (4MI) in coffee by GC-MS method. It is a versatile intermediate used as a building block for active ingredients as well as in epoxy curing.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-etilimidazol se utiliza como patrón interno en la cuantificación de 4-(5-)metilimidazol (4MI) en el café mediante el método GC-MS. Es un producto intermedio versátil utilizado como compuesto básico para principios activos, así como en el endurecimiento de epoxi.
Solubilidad
Soluble en agua (617 g/l a 20 °C)
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1072-62-4
Fórmula molecular C5H8N2
Peso molecular (g/mol) 96.13
Número MDL MFCD00005192
Clave InChI PQAMFDRRWURCFQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-ethylimidazole, 1h-imidazole, 2-ethyl, imidazole, 2-ethyl, 2-ethylimidazole 98+%, 2ez, 2-ethylimdazole, 2-ethyl imidazole, 2-ethyl-imidazole, pubchem15972
PubChem CID 66130
Nombre IUPAC 2-etil-1H-imidazol
SMILES CCC1=NC=CN1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Ethylimidazole
Punto de fusión 78°C to 86°C
Punto de ebullición 268°C
Temperatura de inflamación 159°C (318°F)
Cantidad 500 g
Beilstein 106381
Información de solubilidad Soluble in water (617g/L at 20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 96.13
Porcentaje de pureza 98%