Learn More
2-etilhexilamina, 99%
Código de producto. 13418498 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 ML
2.50 litro
250 ML
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
13418498 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
10678504 100 mL Frasco de vidrio 100 ML
10378810 250 mL Frasco de vidrio 250 ML
10195110 1 L Frasco de vidrio 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 13418498 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 271660025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Añadir a la cesta
CAS : 104-75-6 | C8H19N | 129,25 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 104-75-6
Fórmula molecular C8H19N
Peso molecular (g/mol) 129.25
Número MDL MFCD00008148
Clave InChI LTHNHFOGQMKPOV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-ethylhexylamine, 1-hexanamine, 2-ethyl, 2-ethyl-1-hexylamine, 2-ethyl hexylamine, 2-ethylhexanamine, 1-amino-2-ethylhexane, hexylamine, 2-ethyl, beta-ethylhexylamine, 1-amino-2-ethylhexan, isooctylame
PubChem CID 7719
Nombre IUPAC 2-etilhexan-1-amina
SMILES CCCCC(CC)CN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Ethylhexylamine
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -76.0°C
Color Incolora
Densidad 0.7800g/mL
Punto de ebullición 169.0°C
Temperatura de inflamación 50°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)3CH(C2H5)CH2NH2
Índice de refracción 1.4295 to 1.4315
Cantidad 2.5 L
Número UN 2276
Beilstein 04,388
Gravedad específica 0.78
Información de solubilidad Solubility in water: 2.5g/L (20 c).
Viscosidad 1.1 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.25
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Ethylhexylamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RU– Solo para uso en investigación