Learn More
Tetrabromoftalato de 2-etilhexilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Ethylhexyl Tetrabromophthalate |
| CAS | 61776-60-1 |
| Fórmula molecular | C16 H18 Br4 O4 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 2-Ethylhexyl Hydrogen Tetrabromophthalate, Mono(2-ethylhexyl) Tetrabromophthalate, 3,4,5,6-Tetrabromo-1,2-benzenedicarboxylic Acid 1-(2-Ethylhexyl) Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H18Br4O4/c1-3-5-6-8(4-2)7-24-16(23)10-9(15(21)22)11(17)13(19)14(20)12(10)18/h8H,3-7H2,1-2H3,(H,21,22) |
| SMILES | CCCCC(CC)COC(=O)c1c(Br)c(Br)c(Br)c(Br)c1C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2,3,4,5-tetrabromo-6-(2-etilhexoxicarbonil)benzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 593.928 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 589.794 |