Learn More
2-Salicilato de etilhexilato (TRC), TRC
Código de producto. 30384722
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Código de producto. Cantidad
30384722 50 g
1 options
Código de producto. 30384722 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE91877550G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Octisalate
CAS 118-60-5
Fórmula molecular C15 H22 O3
Cantidad 50 g
Sinónimo 2-Hydroxybenzoic acid 2-ethylhexyl ester, 2-Ethylhexyl o-hydroxybenzoate, 2-Ethylhexyl salicylate, Dermoblock OS, Escalol 587, Eusolex OS, HallBrite OS-USP, NSC 46151, Neo Heliopan OS, Octisalate, Octyl salicylate, Parsol EHS, Salicylic acid, 2-ethylhexyl ester, Solarom OS, Sunarome O, Sunarome WMO, Uvinul 0-18, WMO
Fórmula InChI InChI=1S/C15H22O3/c1-3-5-8-12(4-2)11-18-15(17)13-9-6-7-10-14(13)16/h6-7,9-10,12,16H,3-5,8,11H2,1-2H3
SMILES CCCCC(CC)COC(=O)c1ccccc1O
Nombre IUPAC 2-etilhexilo 2-hidroxibenzoato
Peso molecular (g/mol) 250.33
Formula Weight (peso de la fórmula) 250.1569