Learn More
Salicilato de 2-etilhexil, Thermo Scientific™
Código de producto. 17352501 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17352501 100 mL 100 ml
17342501 25 mL 25 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17352501 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 468831000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 118-60-5
Fórmula molecular C15H22O3
Peso molecular (g/mol) 250.34
Número MDL 00053300
Clave InChI FMRHJJZUHUTGKE-UHFFFAOYNA-N
Nombre IUPAC 2-etilhexilo 2-hidroxibenzoato
SMILES CCCCC(CC)COC(=O)C1=CC=CC=C1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Ethylhexyl salicylate
Envase Frasco de vidrio
Certificado de análisis Available
Densidad 1.02
Temperatura de inflamación 162°C
Forma física Líquido
Color De incoloro a amarillo claro
Punto de fusión -20°C
Punto de ebullición 190°C (21 mmHG)
Solubilidad Insoluble en agua
Cantidad 100 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 250.34