Learn More
Salicilato de 2-etilhexil, Thermo Scientific™
Código de producto. 17342501 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Modifier l'affichage
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
Conditionnement:
100 ml
25 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Cantidad Conditionnement
17342501 25 mL 25 ml
17352501 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17342501 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 468830250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Identifiants chimiques
CAS 118-60-5
Fórmula molecular C15H22O3
Peso molecular (g/mol) 250.34
Número MDL 00053300
Clave InChI FMRHJJZUHUTGKE-UHFFFAOYNA-N
Nombre IUPAC 2-etilhexilo 2-hidroxibenzoato
SMILES CCCCC(CC)COC(=O)C1=CC=CC=C1O
Spécification
Nombre del producto químico o material 2-Ethylhexyl salicylate
Envase Frasco de vidrio
Certificado de análisis Available
Densidad 1.02
Temperatura de inflamación 162°C
Forma física Líquido
Color De incoloro a amarillo claro
Punto de fusión -20°C
Punto de ebullición 190°C (21 mmHG)
Solubilidad Insoluble en agua
Cantidad 25 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 250.34
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.