Learn More
Propanoato de 2-etilhexilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Ethylhexyl Propanoate |
| CAS | 6293-37-4 |
| Fórmula molecular | C11H22O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2-Ethyl-1-hexanol propionate, 2-Ethylhexyl Propionate, NSC 8902, Propionic Acid 2-Ethylhexyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H22O2/c1-4-7-8-10(5-2)9-13-11(12)6-3/h10H,4-9H2,1-3H3 |
| SMILES | O=C(CC)OCC(CC)CCCC |
| Nombre IUPAC | propanoato de 2-etilhexilo |
| Peso molecular (g/mol) | 186.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 186.162 |