Learn More
Metacrilato de 2-etilhexilo, 99 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10242482 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 litro
5 litros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10242482 1 L Frasco de vidrio 1 litro
10671853 5 L Tambor de plástico 5 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10242482 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 371170010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 688-84-6 | C12H22O2 | 198.31 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 688-84-6
Fórmula molecular C12H22O2
Peso molecular (g/mol) 198.31
Número MDL MFCD00009494
Clave InChI WDQMWEYDKDCEHT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-ethylhexyl methacrylate, 2-ethyl-1-hexyl methacrylate, 2-ethylhexyl methacryate, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2-ethylhexyl ester, methacrylic acid 2-ethylhexyl ester, methacrylic acid, 2-ethylhexyl ester, methacrylate, 2-ethylisohexy, 2-ethylhexylmethacrylate, dsstox_cid_7293, dsstox_rid_78391
PubChem CID 12713
Nombre IUPAC 2-etilhexilo 2-metilprop-2-enoato
SMILES CCCCC(CC)COC(=O)C(=C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Ethylhexyl methacrylate
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -50.0°C
Densidad 0.8840g/mL
Punto de ebullición 120°C (18.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 92°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2C=C(CH3)CO2CH2CH(C2H5)(CH2)3CH3
Índice de refracción 1.4370 to 1.4390
Cantidad 1 L
Gravedad específica 0.884
Información de solubilidad Solubility in water: 0.0031g/L
Estabilizante 40 to 60ppm MEHQ
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.31
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Ethylhexyl methacrylate, stabilized
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.