Learn More
Metacrilato de 2-etilhexilo, 98 %, estabilizado con 4-metoxifenol, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11364348
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
4 L
20 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
20 litros
250 ml
4 litros
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11364348 250 mL 250 ml
11344348 1 L 1 litro
11354348 4 L 4 litros
11374348 20 L 20 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11364348 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 042303.AK
Solicitar formato a granel o personalizado
Monómero utilizado en la preparación de polímeros de polimetacrilato
Monomer used in the preparation of polymethacrylate polymers
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 688-84-6
Fórmula molecular C12H22O2
Peso molecular (g/mol) 198.306
Número MDL MFCD00009494
Clave InChI WDQMWEYDKDCEHT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-ethylhexyl methacrylate, 2-ethyl-1-hexyl methacrylate, 2-ethylhexyl methacryate, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2-ethylhexyl ester, methacrylic acid 2-ethylhexyl ester, methacrylic acid, 2-ethylhexyl ester, methacrylate, 2-ethylisohexy, 2-ethylhexylmethacrylate, dsstox_cid_7293, dsstox_rid_78391
PubChem CID 12713
Nombre IUPAC 2-etilhexilo 2-metilprop-2-enoato
SMILES CCCCC(CC)COC(=O)C(=C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Ethylhexyl methacrylate
Nombre de nota Stabilized with 4-methoxyphenol
Punto de fusión -50°C
Color Incolora
Densidad 0.885 g/mL
Punto de ebullición 218°C
Temperatura de inflamación 92°C (198°F)
Olor Ether-like
Índice de refracción 1.438
Cantidad 250 mL
Beilstein 1769420
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.31
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Ethylhexyl methacrylate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Ethylhexyl methacrylate